Learn More
11-(Pentafluorophenoxy)undecyltriethoxysilane, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15428295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15428295 250 mg 250mg
15425847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15428295 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33057.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1197981-13-7
Formula molecolare C23H37F5O4Si
Molecular Weight (g/mol) 500.622
Numero MDL MFCD13181914
InChI Key YAAQJDPGHMLLJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 11-pentafluorophenoxyundecyl triethoxysilane, 11-pentafluorophenoxy undecyltriethoxysilane, triethoxy 11-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy undecyl silane
PubChem CID 99738222
IUPAC Name triethoxy-[11-(2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy)undecyl]silane
SMILES CCO[Si](CCCCCCCCCCCOC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(OCC)OCC
Specifica
Punti di ebollizione 150°C to 155°C (0.04mmHg)
Materiale o nome chimico 11-(Pentafluorophenoxy)undecyltriethoxysilane
Quantità 250 mg
Peso formulazione 500.62
Percent Purity 95%
Indice di rifrazione 1.4340-1.4380
Sensibilità Moisture sensitive