Learn More
11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 30459492
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30459492 4 x 25 mg 100mg
17930786 100 mg 100mg
17983676 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30459492 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1130.0100254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride
CAS 111974-74-4
Nomi componenti o analita 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H17 N3 S . 2 Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Quetiapine Fumarate Imp. B (EP), Quetiapine Imp. B (EP), Quetiapine USP Related Compound B, Quetiapine USP RC B, 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Quetiapine Related Compound B as Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Impurity B as Dihydrochloride, Quetiapine Impurity B as Dihydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C17H17N3S.2ClH/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15;;/h1-8,18H,9-12H2;2*1H
Tipo di soluzione Neat
SMILES Cl.Cl.C1CN(CCN1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
IUPAC Name 6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzothiazepine;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 368.32
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 367.0677 g/mol