Learn More
Sartorius™ 11107 Series Non-Sterile Cellulose Acetate (CA) Membrane Filters
11107 Series Non-Sterile Cellulose Acetate (CA) Membrane Filters combine high flow rates, good chemical resistance (pH 4-8), and thermal stability with very low adsorption characteristics. They are ideal for use in pressure filtration devices and different pore and diameter sizes are available.
170.00€ - 550.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Punto di bolla | 2.9 bar |
Colore | White |
Diametro (sistema metrico) membrana | 100 mm |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10183891
|
Sartorius™
11107-100------N |
100 Pk. |
550.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10222321
|
Sartorius™
11107-100------G |
25 Pk. |
170.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- High flow rates and thermal stability
- Excellently suited for pressure filtration devices
- Compatible with aqueous solutions, oils, alcohols and other organic solvents
- Suitable for filtration of aqueous solutions and solvent mixtures, as well as clarification
Specifica
Autoclavable | |
White | |
Single-use | |
For use in pressure filtration devices | |
0.2 μm | |
120 μm |
2.9 bar | |
100 mm | |
24 mL/min./cm2/bar | |
Cellulose Acetate | |
Non-sterile | |
Membrane Filter |