Learn More
Sartorius™ 11303 Series Non-Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters
11303 Series Non-Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters are hydrophilic, have high flow rates thanks to their symmetrical structure and are compatible with aqueous solutions (pH 4 – 8), hydrocarbons, and several other organic solvents.
96.45€ - 289.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Punto di bolla | 1 bar |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Tipo di filtro | Membrane Filter |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Sterilità | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Sterilità | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10393441
|
Sartorius™
11303--47------N |
47 mm | Non-sterile | 100 Pk. |
196.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10058070
|
Sartorius™
11303--50------N |
50 mm | Non-sterile | 100 Pk. |
207.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10632412
|
Sartorius™
11303--90------G |
90 mm | Non-sterile | 25 Pk. |
218.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10419511
|
Sartorius™
11303--50----ACN |
50 mm | Sterile | 100 Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10699982
|
Sartorius™
11303--13------N |
13 mm | Non-sterile | 100 Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- High, non-specific absorption
- Hydrophilic, with high flow rates
- Available in a range of pore sizes and diameters
- Ideal for several laboratory applications including particle retention, cell capture, cell retention, and cell filtration
Specifica
Autoclavable | |
White | |
Membrane Filter | |
Cellulose Nitrate | |
1.2 μm | |
For many general laboratory applications where a membrane with a high non-specific adsorption is suitable | |
130 μm |
1 bar | |
Single-use | |
Disc | |
Cellulose Nitrate | |
200 mL/min./cm2/bar | |
5 mil | |
Membrane Filter |