Learn More
Sartorius™ Filtri a membrana grigliati in nitrato di cellulosa (CN) sterili serie 11406
11406 Series Gridded Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters have a very uniform pore structure and high non-specific adsorption. Single-packed or dispenser-ready, these individually wrapped filters are ideal for colony counting, particle testing, microscopy, and sterility testing.
144.00€ - 212.38€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Monouso | Single-use |
Da utilizzare con (applicazione) | Bioburden/Microbial Enumeration, Food and Beverage, Environmental/Water Testing |
Colore della griglia | Black |
Materiale (membrana) | Cellulose Nitrate |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10673321
|
Sartorius™
11406--50----ACN |
50 mm | 100 Pk. |
144.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11790786
|
Sartorius™
11406--47----SCM |
47 mm | 300 Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Product Type: Membrane Filter
- Material: Cellulose Nitrate
- Membrane Color/Grid Color: White/Black
- Pore Size: 0.45 μm
- Sterility: Sterile
- For Use With (Application): Bioburden/Microbial Enumeration, Food and Beverage, Environmental/Water Testing
Specifica
White | |
Bioburden/Microbial Enumeration, Food and Beverage, Environmental/Water Testing | |
Cellulose Nitrate | |
Sterile |
Single-use | |
Black | |
0.45 μm | |
Membrane Filter |