Learn More
Watson-Marlow Testa 114DV
Codice prodotto. 17867973
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
0.002 to 190 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
17867973 0.002 to 190 mL/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17867973 Fornitore Watson-Marlow N. del fornitore 013.6000.00A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.25€
    275.72€ / pezzi 1
    Risparmia 23.53€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Teste monocanale serie 100. Teste a tubo continuo per portate intermittenti fino a 510 ml/min.
    Testa monocanale 114DV
  • La serie 100 combina prestazioni, praticità e design. Grazie al suo il suo iconico design flip-top, è un prodotto OEM standard di settore per dispositivi medici, biotecnologie e applicazioni diagnostiche, apprezzato anche in molte altre applicazioni.
  • Offrendo portate accurate, ripetibili e a basso impulso in una dimensione compatta, la serie 100 ha una guida a molla per fornire un controllo della pressione che può essere impostato per pressioni standard e superiori. Le pompe sono altamente ingegnerizzate per offrire una lunga durata dei tubi. Disponibile in una vasta gamma di colori e opzioni, tra cui il sensore di apertura/chiusura, il sensore di rotazione e l’occlusione personalizzata.
    • Alta precisione e portate ripetibili per applicazioni monocanale
    • Portate fino a 340 ml/min per uso continuo e fino a 510 ml/min per uso intermittente
    • Altamente flessibile con sette dimensioni di diametro interno del tubo con spessore parete di 1,6 mm
    • La sostituzione dei tubi avviene in pochi secondi senza errori
    Specifica
    Portata 0.002 to 190 mL/min.
    Materiale Polyarylamide
    Modello 114DV
    Tipo 1-channel Pump Head
    Materiale rotore IXEF PARA (Polyarylamide)
    Pressione massima 30 psi
    Materiale involucro Grilamid PA12, Ixef PARA (Polyarylamide)