Learn More
11Alpha,17Alpha,21-Trihydroxy-pregn-5-ene-3,20-dione 3,20-Diethylene Ketal, TRC
Codice prodotto. 30450680
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450680 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30450680 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT795245500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 11alpha,17alpha,21-Trihydroxy-pregn-5-ene-3,20-dione 3,20-Diethylene Ketal
CAS 102030-55-7
Formula molecolare C25H38O7
Quantità 500 mg
Sinonimo 11,17,21-Trihydroxy-pregn-5-ene-3,20-dione Cyclic 3,20-Bis(1,2-ethanediyl Acetal)
InChI Formula InChI=1S/C25H38O7/c1-21-7-8-23(29-9-10-30-23)13-16(21)3-4-17-18-5-6-24(28,25(15-26)31-11-12-32-25)22(18,2)14-19(27)20(17)21/h3,17-20,26-28H,4-15H2,1-2H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-,24-/m0/s1
SMILES C[C@]12CCC3(CC1=CC[C@H]4[C@H]5CC[C@](O)([C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@@H]24)C6(CO)OCCO6)OCCO3
IUPAC Name (8'S,9'R,10'R,11'R,13'S,14'R,17'S)-17'-[2-(hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]-10',13'-dimethylspiro[1,3-dioxolane-2,3'-2,4,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene]-11',17'-diol
Molecular Weight (g/mol) 450.57
Peso formulazione 450.2618