Learn More
11Alpha,17Alpha,21-Trihydroxy-pregn-5-ene-3,20-dione 3,20-Diethylene Ketal, TRC
Codice prodotto. 30453027
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453027 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30453027 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79524550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 11alpha,17alpha,21-Trihydroxy-pregn-5-ene-3,20-dione 3,20-Diethylene Ketal
CAS 102030-55-7
Formula molecolare C25H38O7
Quantità 50 mg
Sinonimo 11,17,21-Trihydroxy-pregn-5-ene-3,20-dione Cyclic 3,20-Bis(1,2-ethanediyl Acetal)
InChI Formula InChI=1S/C25H38O7/c1-21-7-8-23(29-9-10-30-23)13-16(21)3-4-17-18-5-6-24(28,25(15-26)31-11-12-32-25)22(18,2)14-19(27)20(17)21/h3,17-20,26-28H,4-15H2,1-2H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-,24-/m0/s1
SMILES C[C@]12CCC3(CC1=CC[C@H]4[C@H]5CC[C@](O)([C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@@H]24)C6(CO)OCCO6)OCCO3
IUPAC Name (8'S,9'R,10'R,11'R,13'S,14'R,17'S)-17'-[2-(hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]-10',13'-dimethylspiro[1,3-dioxolane-2,3'-2,4,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene]-11',17'-diol
Molecular Weight (g/mol) 450.57
Peso formulazione 450.2618