Learn More
11Beta,17,20Beta,21-Tetrahydroxypregna-1,4-dien-3-one 21-Acetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 11beta,17,20beta,21-Tetrahydroxypregna-1,4-dien-3-one 21-Acetate |
| CAS | 96346-38-2 |
| Formula molecolare | C23H32O6 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 21-(Acetyloxy)-11,17,20-trihydroxy-pregna-1,4-dien-3-one 21-Acetate |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-20,26-28H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19+,20+,21?,22?,23-/m0/s1 |
| SMILES | [H][C@]12[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@]1(C)[C@]([C@H](O)COC(C)=O)(O)CC2)=O |
| IUPAC Name | (R)-2-((8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-hydroxyethyl acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 404.5 |
| Peso formulazione | 404.22 |