Learn More
11Beta-Hydroxy Dienogest, TRC
Codice prodotto. 30407366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30407366 5 mg
30390141 1 mg
30393812 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30407366 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9054005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86153-39-1
Formula molecolare C20 H25 N O3
Molecular Weight (g/mol) 327.42
Sinonimo 19-Norpregna-4,9-diene-21-nitrile, 11,17-dihydroxy-3-oxo-, (11β,17α)- (9CI), 11β-Hydroxy-STS 557, 17α-Cyanomethyl-11β,17β-dihydroxyestra-4,9-dien-3-one, STS 749, 11β-Hydroxydienogest, 11β-Hydroxy dienogest, (11β,17-Dihydroxy-3-oxoestra-4,9-dien-17α-yl)acetonitrile
IUPAC Name 2-[(8S,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]acetonitrile
SMILES C[C@]12C[C@H](O)C3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 11beta-Hydroxydienogest
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H25NO3/c1-19-11-17(23)18-14-5-3-13(22)10-12(14)2-4-15(18)16(19)6-7-20(19,24)8-9-21/h10,15-17,23-24H,2-8,11H2,1H3/t15-,16-,17-,19-,20+/m0/s1
Peso formulazione 327.1834