Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Magnetic, Center hole, Assembled septum
Aluminum crimp closures provide a secure leak-resistant seal.
Marca:  Fisherbrand™
469.00 EUR valido fino al 2024-03-31
Usa il codice promo "21663" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06000kg
Codice prodotto. 11844880
  • 580.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 11mm
  • Magnetic Cap
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Specifica
Specifica
Silicone/PTFE
11 mm
GC, HPLC
1 mm
Red, White, Gold
Steel
100
Crimp Cap