Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Magnetic, Center hole, Assembled septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Silicone/PTFE |
| Colore | Red, White, Gold |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
| Materiale | Steel |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Spessore (sistema metrico) | 1.3 mm |
| Product Type | Crimp Cap |