Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Silver, Center Hole, Assembled Septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Description
- 11mm
- aluminum
- Cap
- Clear
- Center hole
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Specifications
Specifications
| Material (Liner) | Gomma naturale, TEF |
| Colore | Rosso/arancione, Trasparente, Transparent |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
| Materiale | Alluminio |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Dimensione chiusura | 11 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 11 mm Crimp Top Vials |
| Green Features | ACT Ecolabel (Silver) |
| Show More |