Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Silver, Center Hole, Assembled Septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiSpecifica
Specifica
| Material (Liner) | Silicone/PTFE |
| Colore | Rosso, Bianco |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
| Materiale | Alluminio |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.3 mm |
| Product Type | Tappo a capsula |