Learn More
- Home
- Products
- Vials
- Autosampler Vials, Inserts, and Closures
- Chromatography Autosampler Vial Caps Only
- Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Silver, Center Hole, Assembled Septum
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Silver, Center Hole, Assembled Septum
Codice prodotto. 11814890 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange
Black
Blue Transparent, White
Blue, White
Clear Lacquered
Cream, Red
Dark Blue, White
Gray, Red
Red, White
Red-Orange, Transparent
Rosso, Bianco
Rosso/arancione, Trasparente laccato
Rosso/arancione, Trasparente, Transparent
Silver, Red, Red-Orange, Transparent
White
Material (Liner):
Aluminum
Gomma naturale, TEF
Gomma rossa, PTFE
Natural Rubber/Butyl/TEF
Natural Rubber/TEF
PTFE Virginal
PTFE/Butyl
Red Rubber/PTFE
Silicone/PTFE
Viton 1A
Spessore (sistema metrico):
0.06 mm
0.25 mm
1 mm
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
18 product options available for selection
| Codice prodotto. | Colore | Material (Liner) | Spessore (sistema metrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11814890 | Gray, Red | PTFE/Butyl | 1.3 mm | pezzi 1000 |
| 12646605 | Beige, Red-Orange | Red Rubber/PTFE | 1 mm | pezzi 1000 |
| 16348357 | Clear Lacquered | Aluminum | 0.06 mm | pezzi 1000 |
| 11884880 | Dark Blue, White | Silicone/PTFE | 1.3 mm | pezzi 1000 |
| 11737577 | Rosso/arancione, Trasparente, Transparent | Gomma naturale, TEF | 1 mm | pezzi 1000 |
| 11804890 | Gray, Red | PTFE/Butyl | 1.3 mm | pezzi 1000 |
| 11772418 | Rosso, Bianco | Silicone/PTFE | 1.3 mm | pezzi 1000 |
| 16358357 | - | PTFE Virginal | 0.25 mm | pezzi 1000 |
| 10051634 | Cream, Red | Silicone/PTFE | 1.5 mm | pezzi 1000 |
| 11894880 | Red-Orange, Transparent | Natural Rubber/TEF | 1.3 mm | pezzi 1000 |
| 11747577 | White | PTFE Virginal | 0.25 mm | pezzi 1000 |
| 10728468 | Rosso/arancione, Trasparente laccato | Gomma rossa, PTFE | 1 mm | pezzi 1000 |
| 11864880 | Blue Transparent, White | Silicone/PTFE | 1.3 mm | pezzi 1000 |
| 11874880 | Black | Viton 1A | 1 mm | pezzi 1000 |
| 11782418 | Red, White | Silicone/PTFE | 1 mm | pezzi 1000 |
| 11821653 | Silver, Red, Red-Orange, Transparent | Natural Rubber/Butyl/TEF | 1 mm | pezzi 1000 |
| 11792418 | Blue, White | Silicone/PTFE | 1.5 mm | pezzi 1000 |
| 15239468 | Red-Orange, Transparent | Natural Rubber/TEF | 1 mm | pezzi 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Código de producto.
11814890
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Sweet Deals on Top Products
Usa il codice promozionale 28057
Usa il codice promozionale 28057
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Añadir a la cesta
202.35 EUR valido fino al 2026-07-30
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28057" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28057" per avere il tuo prezzo promozionale.
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
| Material (Liner) | PTFE/Butyl |
| Colore | Gray, Red |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
| Materiale | Aluminum |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.3 mm |
| Product Type | Crimp Cap |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?