Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Silver, Center Hole, Assembled Septum
Codice prodotto. 15239468 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange
Black
Blue Transparent, White
Blue, White
Clear Lacquered
Cream, Red
Dark Blue, White
Gray, Red
Red, White
Red-Orange, Transparent
Rosso, Bianco
Rosso/arancione, Trasparente laccato
Rosso/arancione, Trasparente, Transparent
Silver, Red, Red-Orange, Transparent
White
Material (Liner):
Aluminum
Gomma naturale, TEF
Gomma rossa, PTFE
Natural Rubber/Butyl/TEF
Natural Rubber/TEF
PTFE Virginal
PTFE/Butyl
Red Rubber/PTFE
Silicone/PTFE
Viton 1A
Spessore (sistema metrico):
0.06 mm
0.25 mm
1 mm
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Material (Liner) Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
15239468 Red-Orange, Transparent Natural Rubber/TEF 1 mm pezzi 1000
12646605 Beige, Red-Orange Red Rubber/PTFE 1 mm pezzi 1000
11814890 Gray, Red PTFE/Butyl 1.3 mm pezzi 1000
16348357 Clear Lacquered Aluminum 0.06 mm pezzi 1000
11884880 Dark Blue, White Silicone/PTFE 1.3 mm pezzi 1000
11737577 Rosso/arancione, Trasparente, Transparent Gomma naturale, TEF 1 mm pezzi 1000
11804890 Gray, Red PTFE/Butyl 1.3 mm pezzi 1000
11772418 Rosso, Bianco Silicone/PTFE 1.3 mm pezzi 1000
16358357 - PTFE Virginal 0.25 mm pezzi 1000
10051634 Cream, Red Silicone/PTFE 1.5 mm pezzi 1000
11894880 Red-Orange, Transparent Natural Rubber/TEF 1.3 mm pezzi 1000
11747577 White PTFE Virginal 0.25 mm pezzi 1000
10728468 Rosso/arancione, Trasparente laccato Gomma rossa, PTFE 1 mm pezzi 1000
11864880 Blue Transparent, White Silicone/PTFE 1.3 mm pezzi 1000
11874880 Black Viton 1A 1 mm pezzi 1000
11782418 Red, White Silicone/PTFE 1 mm pezzi 1000
11821653 Silver, Red, Red-Orange, Transparent Natural Rubber/Butyl/TEF 1 mm pezzi 1000
11792418 Blue, White Silicone/PTFE 1.5 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Codice prodotto. 15239468
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le chiusure a capsula in alluminio offrono una tenuta sicura resistente alle fuoriuscite.
  • 11mm
  • aluminum
  • Cap
  • Clear
  • Center hole
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Natural Rubber/TEF
Colore Red-Orange, Transparent
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Materiale Aluminum
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile 60° Shore A
Quantità 1000/Pk.
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Product Type Crimp Cap