Learn More
Thermo Scientific™ Tappi a capsula per fiale da 11 mm per autocampionatore
I tappi e i setti preassemblati consentono di ridurre al minimo la contaminazione da manipolazione; compatibili con la maggior parte degli autocampionatori HPLC e GC.
Marca:  Thermo Scientific™ C4011-7K
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12493798
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
These crimp caps are conveniently pre-assembled caps and septa to minimize contamination from handling. They are compatible with most HPLC and GC autosamplers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands. Aluminum Crimp Seals with prefitted septa fit all 11mm Crimp Top and Snap Cap Vials and must be applied with a crimping tool. Closures are shipped in sealed polybags to prevent contamination during transport.
  • Anodized aluminum seals fit all 11mm crimp-top vials
  • Seal 2000™ material is specially formulated for improved background performance over PTFE/red rubber
  • Viton™ septa perform well with ECD detectors and are resistant to many aggressive solvents
Specifica
Specifica
Kombo Kit; 200 of Each Color; Silver, Blue, Green, Red, Yellow Aluminum Seals; Seal 2000 PTFE/Rubber Septa
Alluminio
1000
11 mm
Silver, Blue, Green, Red, Yellow
PTFE/Synthetic Red Rubber
1.0 mm