Learn More
Fisherbrand™ 11mm Crimp Cap Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Nat Rubber/PTFE septum, pre-crimped
Codice prodotto. 12910921 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Material (Liner):
Natural Rubber/Butyl/TEF
Natural Rubber/TEF
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Material (Liner) Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
12910921 Natural Rubber/TEF 1 mm pezzi 100
12930921 Natural Rubber/Butyl/TEF 1 mm pezzi 100
12940921 Natural Rubber/TEF 1.3 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12910921
Outlet Corner
Usa il codice promozionale 28080
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND1
  • Glass
  • Clear
  • Crimp Cap
  • Center hole
  • aluminum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Clear Lacquered
Material (Liner) Natural Rubber/TEF
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 2 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Aluminum
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Product Type 1st Hydrolytic Class