Learn More
Fisherbrand™ 11mm Crimp Cap Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Nat Rubber/PTFE septum, pre-crimped
Codice prodotto. 12940921 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Material (Liner):
Natural Rubber/Butyl/TEF
Natural Rubber/TEF
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Material (Liner) Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
12940921 Natural Rubber/TEF 1.3 mm pezzi 100
12910921 Natural Rubber/TEF 1 mm pezzi 100
12930921 Natural Rubber/Butyl/TEF 1 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12940921
Spedizione stimata: 31-03-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND1
  • Glass
  • Clear
  • Crimp Cap
  • Center hole
  • aluminum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Clear Lacquered
Material (Liner) Natural Rubber/TEF
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 2 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Aluminum
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Product Type 1st Hydrolytic Class