Specifications
| Colore | Ambra |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
| Materiale | Vetro |
| Volume (sistema metrico) | 2 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Stile collo | Capsula |
| Tipo di imballaggio | CleanPack, scatola in polipropilene |
| Volume (sistema metrico) residuo | < 100 µl |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 1.5 ml |
| Stile della base | Fondo piatto |
| Show More |