Learn More
Fisherbrand™ 11mm Crimp Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Natural Rubber/PTFE septum
Codice prodotto. 12696655 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Material (Liner):
Natural Rubber/Butyl/TEF
Natural Rubber/TEF
Include:
11 09 0356 + 11 03 0300
11 09 0356 + 11 03 0535
11 09 0476 + 11 03 0300
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Material (Liner) Include unitSize
12696655 Natural Rubber/TEF 11 09 0356 + 11 03 0300 pezzi 100
10571383 Natural Rubber/Butyl/TEF 11 09 0356 + 11 03 0300 pezzi 100
15552320 Natural Rubber/Butyl/TEF 11 09 0476 + 11 03 0300 pezzi 100
15542320 Natural Rubber/TEF 11 09 0356 + 11 03 0535 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12696655
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • ND11
  • Glass
  • Clear
  • 1.5mL
  • Crimp Cap
  • Center hole
  • aluminum
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Clear Lacquered
Material (Liner) Natural Rubber/TEF
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 2 mL
Include 11 09 0356 + 11 03 0300
N. per confezione 100
Materiale chiusura Aluminum
Tipo di chiusura Tappo a capsula
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 32 mm