Learn More
- Home
- Products
- Vials
- Autosampler Vials, Inserts, and Closures
- Chromatography Autosampler Vial and Closure Kits
- Thermo Scientific™ 11 mm Non-Assembled Clear Crimp Top & Snap-It Autosampler Vial Kits
Thermo Scientific™ 11 mm Non-Assembled Clear Crimp Top & Snap-It Autosampler Vial Kits
Codice prodotto. 12483788| Codice prodotto. | Marking Spot | Colore chiusura | Tipo di chiusura | Setto | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 12483788 | No | Trasparente | Snap Cap, Open Top, 6 mm hole | PTFE/Silicone | pezzi 100 |
| 10220435 | Sì | Blue | Crimp Cap, Open Top, 6 mm hole | PTFE/Silicone | pezzi 100 |
| 13181763 | No | Pink | Snap Cap, Open Top, 6 mm hole | PTFE/Rubber | pezzi 100 |
| 12400098 | No | Silver | Crimp Cap, Open Top, 5.5 mm hole | PTFE/Red Rubber | pezzi 500 |
| 12443808 | No | Silver | Crimp Cap, Open Top, 5.5 mm hole | PTFE/Red Rubber | pezzi 100 |
| 10547815 | Sì | Silver | Crimp Cap, Open Top, 5.5 mm hole | PTFE/gomma rossa | pezzi 100 |
| 12473808 | No | Silver | Crimp Cap, Open Top, 5.5 mm hole | PTFE/Red Rubber | pezzi 500 |
| 12403818 | Sì | Silver | Crimp Cap, Open Top, 5.5 mm hole | PTFE/Red Rubber | pezzi 500 |
| 12413818 | No | Silver | Crimp Cap, Open Top, 5.5 mm hole | Seal 2000 | pezzi 100 |
| 12453788 | No | Trasparente | Snap Cap, Open Top, 6 mm hole | PTFE/Red Rubber | pezzi 100 |
| 12671096 | No | Pink | Snap Cap, Open Top, 6 mm hole | PTFE/Silicone | pezzi 100 |
| 11508220 | Sì | Silver | Collo a fascetta | Gomma tipo 7/PTFE | pezzi 100 |
| 11528220 | Sì | Silver | Crimp Cap, Open Top, 6 mm hole | Soft Blue Silicone/PTFE | pezzi 100 |
| 11573790 | Sì | Blue | Snap Cap, Open Top, 6 mm hole | PTFE/Silicone | pezzi 100 |
| 11563790 | Sì | Blue | Snap Cap, Open Top, 6 mm hole | PTFE/Rubber | pezzi 100 |
| 11543790 | Sì | Silver | Crimp Cap, Open Top, 6 mm hole | PTFE/Rubber | pezzi 100 |
| 11518220 | Sì | Silver | Crimp Cap, Open Top, 6 mm hole | PTFE/Silicone | pezzi 100 |
| 11588220 | Sì | Silver | Crimp Cap, Open Top, 6 mm hole | PTFE/Silicone | pezzi 100 |
| 11568220 | Sì | Silver | Crimp Cap, Open Top, 6 mm hole | Type 7 Rubber/PTFE | pezzi 100 |
| 11598210 | Sì | Silver | Crimp Cap, Open Top, 6 mm hole | PTFE/Rubber | pezzi 100 |
| 11583790 | Sì | Silver | Crimp Cap, Open Top, 6 mm hole | Silicone/PTFE | pezzi 100 |
| 12420058 | No | Silver | Crimp Cap, Open Top, 5.5 mm hole | PTFE/Red Rubber | pezzi 100 |
Usa il codice promozionale 28038
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination using Thermo Scientific™ 11 mm Crimp Top Clear Vial Convenience kits (Unassembled). Each kit includes 100 clear glass vials and 100 crimp top caps with pre-assembled septa. Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays to make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
- 2mL,12 × 32mm vials
- Choice of vial and preassembled seals with septa
- Packaged in two compartment benchtop storage trays
- Include matched quantities of vials and Snap-It caps with prefitted septa
- All items remain dust-free
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Trasparente |
| Descrizione | Clear Glass; Septum: PTFE/Silicone |
| Diametro (sistema metrico) interno | 12 mm |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Vetro, PTFE, Silicone |
| Pre-intagliato | No |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Setto | PTFE/Silicone |
| Include | Vial: C4011-5, Closure: C4011-54 |
| N. per confezione | 100 Pk. |
| Volume (sistema metrico) totale | 2 mL |
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Tipo di chiusura | Snap Cap, Open Top, 6 mm hole |
| Dimensione chiusura | 11 mm |
| Marking Spot | No |
| Septa Size (Metric) | 11 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Product Type | Unassembled Snap Cap Vial Convenience Kit |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |