Learn More
Fisherbrand™ 11mm PE Snap Ring Seal, Blue, Center hole, Assembled septum
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11834910 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
Red Rubber/PTFE
Silicone/PTFE
Colore:
Beige, Red-Orange, Blue
Blue, White
Red, White, Blue
Red-Orange, Transparent, Blue
Pre-intagliato:
No
Yes
Spessore (sistema metrico):
1 mm
1.3 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Material (Liner) Colore Pre-intagliato Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11834910 Silicone/PTFE Blue, White Yes 1 mm pezzi 1000
11814910 Silicone/PTFE Red, White, Blue No 1.3 mm pezzi 1000
11867301 Natural Rubber/TEF Red-Orange, Transparent, Blue No 1 mm pezzi 1000
11824910 Silicone/PTFE Red, White, Blue No 1 mm pezzi 1000
16398367 Silicone/PTFE Red, White, Blue Yes 1.3 mm pezzi 1000
16308377 Red Rubber/PTFE Beige, Red-Orange, Blue No 1 mm pezzi 1000
15522320 Red Rubber/PTFE Beige, Red-Orange, Blue No 1 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11834910
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Polyethylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
  • Redesign of locking tabs provide easier application and removal of caps
  • Enlarged open area allows for needle penetration across the entire vial opening
  • Textured outer surface for easier gripping and improved detection by autosamplers with optical vial sensors
  • Fully compatible with all Snap-It vials
  • Eliminate the need for crimping or de-capping tools
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Happy
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Blue, White
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Materiale Polyethylene
Pre-intagliato Yes
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Product Type Snap Ring Cap