Learn More
Fisherbrand™ Sigillo con anello a pressione in PE da 11 mm, trasparente, foro centrale, setto assemblato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
- Il nuovo design delle linguette di blocco facilita l'applicazione e la rimozione dei tappi
- Grazie alle maggiori dimensioni, l'area aperta consente la penetrazione dell'ago nell'intera apertura della fiala
- La superficie esterna antiscivolo facilita la presa e migliora il rilevamento dell'autocampionatore con sensori ottici per fiale
- Perfetta compatibilità con tutte le fiale Snap-It
- Elimina l'esigenza di strumenti di crimpatura e decapsulamento
- I setti e i tappi preassemblati sono pratici e riducono al minimo la contaminazione dovuta alla manipolazione
Specifica
Specifica
| Descrizione | Duro |
| Material (Liner) | Silicone, PTFE |
| Colore | Rosso, Bianco, Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11 mm |
| Materiale | Polietilene |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.3 mm |
| Product Type | Snap Ring Cap |