Learn More
Fisherbrand™ Micro fiala da 11 mm con anello a pressione in plastica e microinserto in vetro
Codice prodotto. 11525924 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Amber
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11525924 Amber pezzi 100
11585914 Trasparente pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11525924
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Consigliato esclusivamente per applicazioni HPLC.
  • Vial/closure system recommended for HPLC applications only
  • Universally usable vials for almost all autosamplers, even those with robotic handling
  • Vials can also be crimped with a standard 11mm Aluminum Crimp Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione TopSert
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale TPX
Volume (sistema metrico) 0.35 mL
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Snap/Crimp
Tipo di imballaggio Polypropylene Box
Stile Conical Integrated Insert
Volume (sistema metrico) residuo <4 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.2 mL
Stile della base Fondo piatto
Quantità 100
Dimensione chiusura ND11
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 32 mm