Learn More
Fisherbrand™ Micro fiala da 11 mm con anello a pressione in plastica e microinserto in vetro
Codice prodotto. 11585914 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Amber
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11585914 Trasparente pezzi 100
11525924 Amber pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11585914
Save Up to 60% on Contract Testing Essentials
Usa il codice promozionale 28025
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Consigliato esclusivamente per applicazioni HPLC.
  • Fiala/sistema di chiusura consigliati solo per applicazioni HPLC
  • Fiale universali utilizzabili con quasi tutti gli autocampionatori, anche quelli per manipolazione robotizzata
  • Fiale sigillabili anche con guarnizioni a capsula standard in alluminio da 11 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione TopSert
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale TPX
Volume (sistema metrico) 0.35 ml
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Pressione/fascetta
Tipo di imballaggio Scatola in PP
Stile Inserto conico integrato
Volume (sistema metrico) residuo < 4 µl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.2 ml
Stile della base Fondo piatto
Quantità 100
Dimensione chiusura ND11
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Product Type 1st Hydrolytic Class