Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con anello a pressione, da 11 mm, imboccatura larga, color ambra
Codice prodotto. 11545894 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Marking Spot:
No
Sì
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Marking Spot Dimensione della confezione
11545894 Ambra Sì pezzi 100
11515914 Clear No pezzi 100
16348367 Amber No pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11545894
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Solo per applicazioni HPLC.
  • 1.5 ml
  • Seeger
  • Vetro
  • Ambra
  • Fiale per utilizzo universale per quasi tutti gli autocampionatori, anche per quelli con manipolazione robotizzata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Patched
Colore Ambra
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 1.9 ml
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Stile collo Collo per tappo a pressione
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo < 100 µl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.5 ml
Stile della base Fondo piatto
Quantità 100
Dimensione chiusura ND11
Marking Spot Sì
Altezza (sistema metrico) 32 mm