Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con anello a clip 11 mm, imboccatura larga, trasparente
Codice prodotto. 11535894 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Stile della base:
Conical Bottom, Round Foot
Fondo piatto
Marking Spot:
No
Sì
Materiale:
Glass
Silanized Glass
Vetro
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Stile della base Marking Spot Materiale Dimensione della confezione
11535894 Fondo piatto Sì Vetro pezzi 100
11525894 Fondo piatto No Vetro pezzi 100
11565904 Fondo piatto No Silanized Glass pezzi 100
15582310 Fondo piatto No Silanized Glass pezzi 100
16338367 Conical Bottom, Round Foot No Glass pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11535894
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Solo per applicazioni HPLC.
  • 1.5mL
  • Snap Ring
  • Glass
  • Clear
  • Universally usable vials for almost all autosamplers, even for those with robotic handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione CleanPack
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 1.9 ml
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Stile collo Snap Ring
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo < 100 µl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.5 ml
Stile della base Fondo piatto
Quantità 100
Dimensione chiusura 11
Marking Spot Sì
Altezza (sistema metrico) 32 mm