Learn More
Fisherbrand™ 11mm Snap Ring Micro-Vial, Plastic
Codice prodotto. 11834940 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.4 mL
0.9 mL
Colore:
Amber
Crystal Clear
Transparent
Materiale:
Polypropylene
TPX
Stile:
Inner Cone
Inner Cylinder
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore Materiale Stile unitSize
11834940 0.9 mL Transparent Polypropylene Inner Cylinder pezzi 1000
11894930 0.4 mL Crystal Clear TPX Inner Cone pezzi 1000
11804940 0.4 mL Amber Polypropylene Inner Cone pezzi 1000
11717597 0.4 mL Transparent Polypropylene Inner Cone pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11834940
Sweet Deals on Top Products
Usa il codice promozionale 28057
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Recommended for HPLC applications only.
  • Vial/closure system recommended for HPLC applications only
  • Universally usable vials for almost all autosamplers, even those with robotic handling
  • Vials can also be crimped with a standard 11mm Aluminum Crimp Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Micro-Vial
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) 0.9 mL
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Snap Ring
Tipo di imballaggio Polyethylene Bag
Stile Inner Cylinder
Volume (sistema metrico) residuo <25 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.64 mL
Stile della base Fondo piatto
Quantità 100
Dimensione chiusura ND11
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 32 mm