Learn More
(11RS)-8-Chloro-11-fluoro-11-(piperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Mikromol™
Codice prodotto. 17923466
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17923466 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17923466 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3528.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(11RS)-8-Chloro-11-fluoro-11-(piperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 11-Fluoro Desloratadine
CAS 298220-99-2
Nomi componenti o analita 11-Fluoro Desloratadine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H20 Cl F N2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 8-Chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinyl)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, (11RS)-8-chloro-11-fluoro-11-(piperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Desloratadine Imp. A (EP), Desloratadine Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C19H20ClFN2/c20-16-5-6-17-14(12-16)4-3-13-2-1-9-23-18(13)19(17,21)15-7-10-22-11-8-15/h1-2,5-6,9,12,15,22H,3-4,7-8,10-11H2
SMILES FC1(C2CCNCC2)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc14
IUPAC Name 8-chloro-11-fluoro-11-piperidin-4-yl-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine
Molecular Weight (g/mol) 330.83
Quantità 25 mg
Peso formulazione 330.1299 g/mol