Learn More
(11Z,14Z)-Ethyl Icosa-11,14-dienoate, TRC
Codice prodotto. 30369328
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30369328 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30369328 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE10321510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (11Z,14Z)-Ethyl Icosa-11,14-dienoate
CAS 103213-62-3
Formula molecolare C22H40O2
Quantità 10 mg
Sinonimo (11Z,14Z)-11,14-Eicosadienoioc Acid Ethyl Ester, (Z,Z)-11,14-Eicosadienoic Acid Ethyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OCC
IUPAC Name ethyl (11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoate
Molecular Weight (g/mol) 336.55
Peso formulazione 336.3028