Learn More
BRAND™ 12 Column Reagent Reservoir with Pyramidal Base
Codice prodotto. 17811252 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17811252 12 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17811252 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 701442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    185.83€ / pezzi 10
    Risparmia 14.17€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Reagent reservoir for use in automation.
  • For use with Liquid Handling Station pipetting robot
  • BIO-CERT™ Certified Quality: Free of DNA, RNase, DNase, and pyrogens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 12 mL
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Tipo Serbatoio reagente
Canali 12