Specifica
| Materiale o nome chimico | 12-Crown-4 |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 16°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.0800g/mL |
| Punti di ebollizione | 238°C |
| Punto d'infiammabilità | >112°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 12-Crown-4
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- H330-Letale se inalato.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.