Learn More
12-Crown-4, 98%
Codice prodotto. 11483994
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11483994 5 g 5g
11473994 1 g 1g
11493994 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11483994 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11972.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 294-93-9 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
It serves as an aprotic solvent for alkali metals, the sodium solution is a strong reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It serves as an aprotic ″solvent″ for alkali metals, the sodium solution is a strong reducing agent.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Light & Air Sensitive & Hygroscopic. Store under inert gas. Keep in a tightly closed container.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 294-93-9
Formula molecolare C8H16O4
Molecular Weight (g/mol) 176.21
Numero MDL MFCD00005103
InChI Key XQQZRZQVBFHBHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9269
ChEBI CHEBI:32399
IUPAC Name 1,4,7,10-tetraoxacyclododecane
SMILES C1COCCOCCOCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 12-Crown-4
Punto di fusione 17°C
Densità 1.108
Punti di ebollizione 68°C to 70°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >109°C (228°F)
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.462
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 1363064
Sensibilità Air and light sensitive; Hygroscopic
Sinonimo 12-crown-4, eoct, 12-crown-4 ether, ethylene oxide cyclic tetramer, ccris 157, unii-k6069p2c2a, 12-crown4-ether, 12-crown 4-ether, 5-19-11-00334 beilstein handbook reference, 3,6,9,12-tetraoxacyclododecan
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 176.22
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 12-Crown-4
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 12-Crown-4