Learn More
12-Crown-4, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 12-Crown-4 |
| CAS | 294-93-9 |
| Formula molecolare | C8H16O4 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 12-Crown-4-ether12C4Ethylene oxide cyclic tetramer |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H16O4/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9-1/h1-8H2 |
| SMILES | C1COCCOCCOCCO1 |
| IUPAC Name | 1,4,7,10-tetraoxacyclododecane |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.21 |
| Peso formulazione | 176.1049 |