Learn More
12-Crown-4, TRC
Codice prodotto. 30361049
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30361049 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30361049 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC79001050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 12-Crown-4
CAS 294-93-9
Formula molecolare C8H16O4
Quantità 50 mg
Sinonimo 12-Crown-4-ether12C4Ethylene oxide cyclic tetramer
InChI Formula InChI=1S/C8H16O4/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9-1/h1-8H2
SMILES C1COCCOCCOCCO1
IUPAC Name 1,4,7,10-tetraoxacyclododecane
Molecular Weight (g/mol) 176.21
Peso formulazione 176.1049