Learn More
12-Hydroxystearic Acid-d5, TRC
Codice prodotto. 30395614
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30395614 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30395614 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9537832.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 12-Hydroxystearic Acid-d5
Formula molecolare C18 D5 H31 O3
Quantità 2.5 mg
Sinonimo 12-Hydroxyoctadecanoic Acid-d5, lambda-Hydroxystearic Acid-d5, 12-HSA-d5, ADK Stab LS 12-d5, Barolub FTO-d5, Cerit Fac 3-d5, Ceroxin GL-d5, DL-12-Hydroxyoctadecanoic Acid-d5, DL-12-Hydroxystearic Acid-d5, G 21-d5, H 0308-d5, HSIM 160-d5, Harwax A-d5, Hoctol A-d5, Hydrofol Acid 200-d5, Hydroxystearin R-d5, KOW-d5, Loxiol G 21-d5, NSC 2385-d5, Pelemol HSA-d5, Solid X-d5, Solsperse 2000-d5
InChI Formula InChI=1S/C18H36O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21)/i14D2,15D2,17D
SMILES [2H]C([2H])(CCCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])CCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC Name 11,11,12,13,13-pentadeuterio-12-hydroxyoctadecanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 305.507
Peso formulazione 305.298