Learn More
Labconco™ Drying Chamber for FreeZone™ Freeze-Dry Systems, PTFE-coated
Codice prodotto. 15968132 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di porte:
12
16
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di porte Dimensione della confezione
15968132 16 Pezzo
15954650 12 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15968132 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7522901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4325.00€
    3523.22€ / pezzi 1
    Risparmia 801.78€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Drying Chamber with corrosion-resistant interior for use on FreeZone™ Freeze Dryers.
  • Drying chamber made of type 304 stainless steel with corrosion-resistant PTFE-coated interior
  • Includes acrylic lid with neoprene gasket, latching pin, and neoprene valves with molded plastic knobs for 1/2 in. and 3/4 in. adapters
  • For use with FreeZone™ 1, 2.5, 4.5, 6, 8, 12, or 18 Liter Freeze Dryers
Specifica
Tipo Drying Chamber
N. di ripiani 0
Materiale PTFE-coated Stainless Steel
N. di porte 16
Da utilizzare con (applicazione) To provide a means to attach flasks to freeze dry system or contain samples in bulk
Da utilizzare con (apparecchiatura) FreeZone™ Freeze Dryers
Diametro (sistema imperiale) 13 in.
Altezza (sistema imperiale) 13 in.
Peso di spedizione (sistema imperiale) 21 lb.
Peso (sistema imperiale) 20 lb.