Learn More
Globe Scientific 12 x 75mm Culture Tubes
Codice prodotto. 31923488
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Natural
Materiale:
Polypropylene
Polystyrene
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Materiale Sterilità Dimensione della confezione
31923488 Clear Polystyrene Sterile pezzi 500
31922532 Natural Polypropylene Sterile pezzi 500
31922502 Clear Polystyrene Non-sterile pezzi 1000
31922629 Natural Polypropylene Non-sterile pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 31923488 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 110428
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Plastic 5mL culture tubes.
  • Polystyrene and Polypropylene tubes with round bottoms without rim
  • Available in 5mL capacity
Specifica
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Product Type Culture Tube
Tipo di chiusura Dual Position Snap Cap (Attached)
Colore Clear
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale Polystyrene
Include Dual position snap cap
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 5 mL