Learn More
Gilac™ 120 L Pole Bag Holder
Codice prodotto. 15942884
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15942884 White Pezzo
15932884 Blue Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15942884 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G619041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.16€
    130.60€ / pezzi 1
    Risparmia 50.56€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
120 L Pole Bag Holder with lid. When operated manually, lid remains open on its own.
  • 120 L pole bag holder with lid
  • When operated manually, lid remains open on its own
  • May also be opened and closed normally using the pedal
  • The pedal also prevents contamination
  • Pole bag holder equipped with 2 wheels to make it easier to move. 2 additional wheels are available as an option
  • Bag very easy to remove and put back
  • The straight handle, at the back, enables it to fit against the wall
  • Lid available in 5 colors, suitable for selective sorting
  • Pole bag holder with lid is delivered in 2 packs (1 pack for the pole bag holder, 1 pack for the lid)
  • Pole bag holder delivered to be assembled
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Monouso Reusable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bin Bags
Materiale HDPE
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 640 x 500 x 970 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 2.1 ft.
Larghezza (sistema imperiale) 1.6 ft.
Altezza (sistema imperiale) 3.2 ft.
Altezza (sistema metrico) 970 mm
Peso (sistema imperiale) 13.9 lb.
Peso (sistema metrico) 6.3 kg
Product Type Bag Holder
Capacità (sistema metrico) 120 L
Lunghezza (sistema metrico) 640 mm
Larghezza (sistema metrico) 500 mm