Learn More
Watson-Marlow Pumps 120 Azionamento con testa
Codice prodotto. 17893084
Cambia vista
Click to view available options
Motor Speed:
0.1 to 100 rpm
0.1 to 200 rpm
0.1 to 32 rpm
10 rpm
17 rpm
220 rpm
31 rpm
52 rpm
Testa pompa:
102R
114DV
400D1
400DM2
400DM3
Modello:
120F
120S
120U
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Motor Speed Testa pompa Modello Dimensione della confezione
17893084 220 rpm 114DV 120F Pezzo
17853084 10 rpm 114DV 120F Pezzo
17843084 10 rpm 102R 120F Pezzo
17873084 17 rpm 114DV 120F Pezzo
17833084 17 rpm 102R 120F Pezzo
17863084 31 rpm 114DV 120F Pezzo
17853074 31 rpm 102R 120F Pezzo
17813094 52 rpm 114DV 120F Pezzo
17803094 0.1 to 32 rpm 102R 120S Pezzo
16683742 0.1 to 200 rpm 400D1 120U Pezzo
16874356 0.1 to 100 rpm 400DM2 120U Pezzo
17883084 0.1 to 100 rpm 400DM3 120U Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 17893084 Fornitore Watson-Marlow Pumps N. del fornitore 010.6115.DA0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2651.85€
    2297.69€ / pezzi 1
    Risparmia 354.16€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Le pompe serie 100 sono piccole e sovrapponibili, con minimo ingombro nelle installazioni in camere bianche, LAF e cappe biologiche, in grado di erogare portate fino a 190 ml/min.
101 series pumps are small and stackable lab pumps for handling valuable and delicate fluids without contamination. Save valuable space in cleanrooms, LAF and biosafety cabinets.
  • Le pompe serie 100 sono ideali per ottimizzare la resa nelle applicazioni di fermentazione e colture cellulari. Ultracompatte e sovrapponibili per supportare più canali, come il controllo del pH, l’aggiunta di antischiuma, nutrienti e tamponi, le pompe 120F offrono la combinazione ideale di dimensione e tecnologia per ottimizzare il processo. Le pompe serie 100 sono perfette per i sistemi monouso. La sostituzione dei tubi avviene in pochi secondi senza errori.
  • I processi biofarmaceutici richiedono un pompaggio preciso e ripetibile che sia facile da convalidare. Con la sua eccezionale gamma di velocità 2.000:1, la pompa serie 100 offre la flessibilità e la purezza indispensabili per i test farmacologici. Il blocco tastiera protegge i parametri di pompaggio, consentendo un rendimento costante e ripetibile.
  • Opzioni testa disponibili di serie (altre disponibili su richiesta):
  • Testa monocanale a due rulli 120FR per tubo continuo
  • Testa monocanale flip-top 114DV per tubo continuo
  • Testa monocanale 400D1 per tubo continuo
  • Testa a doppio canale 400DM2 per tubo collettori
  • Testa a tre canali 400DM3 per tubo collettori
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Control Type Analog
Tipo di display LED
Valori nominali armadio IP31
Portata 0.002 to 190 mL/min.
Maximum Pressure 30 psi
Motor Speed 220 rpm
Modello 120F
Testa pompa 114DV
Tensione 90/264 V