Learn More
Uvex™ 127 Men's Cotton Trousers
25.45 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
48
50
52
54
62
Descrizione
- Men's trousers made from 100% cotton
- Waist features 7 belt loops and a button closure
- Two side pockets with angular access and extra down pouch
- One hip pocket with viewable button closure
- One rule pocket on the right-hand side
- Felled crotch seam
Specifica
Size | 52 |
Sesso | Men's |
Materiale | Cotton |
Colore | White |
Tipo di giuntura | Felled Crotch |
N. di tasche | 4 |
Tipo di chiusura | Button |