Learn More
Abnova™ 12q21.1/CEN12q FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Specifica
Content And Storage Store at 4°C in the dark
Formato Tube
Da utilizzare con (applicazione) Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
Product Type DNA/RNA
Forma Liquid
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16013325
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
FG0201.100UL
100 μL
1475.00€
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16023325
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
FG0201.200UL
200 μL
2430.00€
200µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Store at 4°C in the dark
Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
Liquid
Tube
DNA/RNA