Learn More
13-cis-N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495406
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16495406 100 mg 100mg
16474558 10 mg 10mg
16427277 5 mg 5mg
16400867 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16495406 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY112077
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress 13-cis-N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide is a derivative of Retinoic acid.
13-cis-N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide is a derivative of Retinoic acid.
Specifica
Materiale o nome chimico 13-cis-N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide
Forma fisica Solid
CAS 251441-94-8
Colore Light Yellow
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H37NO3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Ethyl 4-((2Z,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenamido)benzoate
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (22.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(CCCC(C)1C)C)C)=C/C(NC2=CC=C(C(OCC)=O)C=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 447.61
Peso formulazione 447.61
Percent Purity 98.11%
Grado Research
Research purposes only