Learn More
13-Ethyl-3-methoxygona-1,3,5(10),15-tetraen-17-one Cyclic Ethylene Acetal, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 13-Ethyl-3-methoxygona-1,3,5(10),15-tetraen-17-one Cyclic Ethylene Acetal |
| CAS | 32017-15-5 |
| Formula molecolare | C22H28O3 |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H28O3/c1-3-21-10-8-18-17-7-5-16(23-2)14-15(17)4-6-19(18)20(21)9-11-22(21)24-12-13-25-22/h5,7,9,11,14,18-20H,3-4,6,8,10,12-13H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC)ccc34)[C@@H]1C=CC25OCCO5 |
| IUPAC Name | (8'R,9'S,13'S,14'S)-13'-ethyl-3'-methoxyspiro[1,3-dioxolane-2,17'-7,8,9,11,12,14-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene] |
| Molecular Weight (g/mol) | 340.46 |
| Peso formulazione | 340.2038 |