Learn More
Ratiolab™ 133 x 133 Cardboard Cryo Boxes
For sample storage and transport even at very low, deep-freeze temperatures.
5.20€ - 78.75€
Specifica
Materiale Cardboard
Tipo Cryo Box
Da utilizzare con (applicazione) Deep Freeze Storage/Transport
Capacità 6 mm to 28.5 mm Diameter Tubes
Include Waterproof Plastic Coating
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Colore Altezza (sistema metrico) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Altezza (sistema metrico) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
10239749
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ratiolab™
5131004
Green 100 mm Waterproof Plastic Coating
78.75€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15951641
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ratiolab™
5132502
Blue 50 mm Waterproof Plastic Coating
58.15€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15961641
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ratiolab™
5132503
Red 50 mm Waterproof Plastic Coating
58.15€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10783984
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ratiolab™
5132751
White 75 mm Waterproof Plastic Coating
43.45€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10060472
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ratiolab™
5132504
Green 50 mm Waterproof Plastic Coating Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Ultra low temperature-resistant cardboard construction
  • Available with a water-repellent standard coating or with a waterproof plastic coating
  • Temperature resistant down to −80°C
  • Highest flexibility: boxes can be combined with different grid inserts for tubes from dia. 6 to 28 mm
  • Can be used for larger vessels when the grid is removed
  • Provided in packs of 10
Specifica
Specifica
Cardboard
Deep Freeze Storage/Transport
Waterproof Plastic Coating
Down to −80°C
133 mm
Cryo Box
6 mm to 28.5 mm Diameter Tubes
10/pk
133 x 133 mm
133 mm