Learn More
Sodium hydroxide 0.1 N, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
47.93 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
1 L
Descrizione
- For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
- Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide
- Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material
- Filtered through a 0.2 micron filter
Specifica
CAS | 1310-73-2 |
Formula molecolare | HNaO |
Numero MDL | MFCD00003548 |
Numero UN | 1824 |
Densità | 1 g/cm³ (25°C) |
Sinonimo | Caustic soda |
InChI Key | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Quantità | 1 L |
SMILES | [OH-].[Na+] |
IUPAC Name | sodium hydroxide |