Learn More
Sartorius™ 13440 Grade White Glass Microfiber Filters Without Binder
159.00€ - 320.00€
Specifica
Velocità di flusso dell'aria | 4.1 to 4.4sec. |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Peso base | 92 g/m2 |
Colore | White |
Formato | Disc |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10499121
|
Sartorius™
13440--42------Q |
42 mm |
309.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10038020
|
Sartorius™
13440-130------K |
130 mm |
159.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10556081
|
Sartorius™
13440--44------Q |
44 mm |
320.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Specifica
4.1 to 4.4sec. | |
92 g/m2 | |
Disc | |
0.7 μm | |
4.1 to 4.4sec. | |
13440 | |
0.44 mm |
Autoclavable | |
White | |
Glass Microfiber | |
Non-sterile | |
Recommended for analytical and gravimetric analyses and also as prefilters | |
500 °C | |
Filter without Binder |