Learn More
(13Alpha)-17,20-Oxido-21-nor-4-pregnen-3-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (13alpha)-17,20-Oxido-21-nor-4-pregnen-3-one |
| CAS | 2503145-00-2 |
| Formula molecolare | C20H28O2 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | (17α,13α)-Spiro[androst-4-ene-17,2'-oxiran]-3-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H28O2/c1-18-8-5-14(21)11-13(18)3-4-15-16(18)6-9-19(2)17(15)7-10-20(19)12-22-20/h11,15-17H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18+,19-,20+/m1/s1 |
| SMILES | [H][C@@]12CCC3=CC(CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@]45OC5)=O |
| IUPAC Name | (8R,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxiran]-3(2H)-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 300.44 |
| Peso formulazione | 300.21 |