Learn More
Thermo Scientific™ 13 mm HPLC and GC Vial Septa
Codice prodotto. 11523700
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blu, Transparent
Clear, Red
Ivory
Red
Red, White
White
Materiale:
PTFE
PTFE, Natural Rubber
PTFE, Rubber
PTFE, Silicone
Dimensione chiusura:
13-425
13-425 Screw Cap
Durezza:
30 Shore
35 °shore
38 °shore
45 °shore
45 Shore
50 Shore
53 °shore
53 Shore
55 Shore
57 °shore
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 500
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Materiale Dimensione chiusura Durezza Dimensione della confezione
11523700 Red, White PTFE, Silicone 13-425 57 °shore pezzi 500
12410178 White PTFE 13-425 Screw Cap 53 Shore pezzi 1000
12490188 Red PTFE, Rubber 13-425 35 °shore pezzi 100
12400198 Red, White PTFE, Silicone 13-425 Screw Cap 55 Shore pezzi 100
12430198 Red, White PTFE, Silicone 13-425 Screw Cap 45 Shore pezzi 100
12400218 Red, White PTFE, Silicone 13-425 Screw Cap 50 Shore pezzi 100
12410218 Ivory PTFE, Silicone 13-425 45 °shore pezzi 1000
10248152 Blu, Transparent PTFE, Silicone 13-425 Screw Cap 30 Shore pezzi 500
11563700 Clear, Red PTFE, Natural Rubber 13-425 38 °shore pezzi 500
10145722 Blu PTFE, Silicone 13-425 57 °shore pezzi 500
10533903 Bianco PTFE 13-425 53 °shore pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11523700 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 12ST2
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Septa for 13-425 Screw Thread Caps to suit a variety of HPLC and GC applications
Choose Thermo Scientific 13 mm Septa for 13-425 Screw Thread Caps of PTFE, PTFE/Rubber or PTFE/Silicone to suit a variety of HPLC and GC applications.
  • PTFE disk septa are chemically inert
  • PFTE/red rubber septa are economical for many GC applications
  • PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
  • Pre-slit septa are easier to pierce with thin gauge needles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septum for 13-425 Screw Caps
Colore Red, White
Materiale PTFE, Silicone
Pre-intagliato Yes
Durezza 57 °shore
Quantità 500
Spessore (sistema metrico) 2.0 mm
Dimensione chiusura 13-425
Da utilizzare con (apparecchiatura) Threaded Cap
Product Type Septa